Termómetros de alta precisión, TFX 430
Proveedor: EBRO
1340-5437 1340-5439 1340-5430 1340-5438 1340-5432
620-0221EA 812 EUR
620-0221 620-0223 620-1385 620-1329 620-2348
Termómetros de alta precisión, TFX 430
Termómetros Termómetros digitales
This waterproof reference thermometer is suitable for use in a wide range of applications. A microprocessor controls the electronics, guaranteeing maximum measurement precision and consistency over the entire measurement range.
  • Función de detención „HOLD“
  • Apagado automático
  • Visualización de valores máximos /mínimos
Different PT100 probes for different applications available.
W×D×H: 109×54×22 mm
Weight: 90 g
Información de suministro: Se suministra con certificado de calibración en tres puntos, una pila de litio CR2477 de tres voltios conMore Product Information