Termómetro de alta precisión, testo 735
Proveedor: Testo
0560.7351 0563.7352
620-1242EA 396 EUR
620-1242 620-1206
Termómetro de alta precisión, testo 735
Termómetros Termómetros digitales
Este instrumento incluye una conector para sondas PT100 de alta precisión y dos conectores para sondas termopar de acción rápida. Se pueden mostrar lecturas de hasta tres sondas Los datos se registran en el instrumento y se pueden analizar en gráficos y tablas.
  • Software para PC para archivado, análisis y documentación de los datos (incluido)
  • Visualización, almacenamiento e impresión de valores Delta T, mínimos, máximos y medios
  • Sonda: conexiones PT100 + 2 TC + sondas de radio opcionales
Wireless data memory up to 10000 values (testo 735-2).
W×D×H: 220×74×46 mm
Weight: 428 g
Información de suministro: se suministra con alarma acústica, software y cable de transmisión de datos USB, pila y protocolo de calibración. Las sondas se deben solicitar por separado.