Cronómetro mecánico "Amigo"
Proveedor: HANHART
141.0134-00 141.6434-00
609-1241EA 181 EUR
609-1241 609-0147
Cronómetro mecánico "Amigo"
Temporizadores Cronómetros analógicos
Mechanical stopwatches with ABS casing.
  • Barrido de 60 segundos, por ¹/₅ segundos
  • Tres pulsadores de color: inicio, parada y reinicio
  • Soporte en la parte posterior
  • Caja ABS negra a prueba de golpes, con cordón