VWR®, Baños de limpieza ultrasónicos
Proveedor: VWR Collection
142-6045EA 618 EUR
142-6045 142-6046
VWR®, Baños de limpieza ultrasónicos
Baños ultrasónicos
La limpieza ultrasónica penetra incluso en aperturas microscópicas para ofrecer una limpieza completa de los objetos tratados. Esto lo convierte en unos de los métodos de limpieza más eficaces, económicos y potentes disponibles en el mercado. Tiene aplicaciones en laboratorios, tecnologías odontológicas y médicas, microelectrónica, ingeniería de precisión, cosmética, óptica y el sector de la automoción.
  • Carcasa y baños de limpieza de acero inoxidable
  • Convertidor ultrasónico PTZ de alto rendimiento con tecnología cerámica
  • Los baños con una capacidad de 9,2 litros o más están equipados con un grifo de vaciado
Los baños tienen un generador ultrasónico ultrarresistente que garantiza que el rendimiento ultrasónico permanece constante, independientemente de la temperatura del baño, el nivel de llenado y el material de limpieza. Esta característica garantiza unos resultados de limpieza coherentes y reproducibles. El 'barrido de frecuencia', una modulación de frecuencia del rendimiento ultrasónico generado, evita la generación de 'ondas estacionarias' y garantiza una distribución energética extremadamente homogénea en el baño de limpieza.
Todos los modelos disponen de temporizador. La versión analógica está equipada con un temporizador mecánico de hasta 15 minutos como máximo. También disponen de una función ultrasónica regulable del 10 al 100 % de la potencia efectiva. De esta forma, la energía se puede ajustar con precisión a los objetos que se van a limpiar.
All models are compliant with the European standards for EMC and electrical safety.
Certificaciones: Todos los modelos están fabricados según los estándares EMC y seguridad eléctrica.
Información accesorios: Acero inoxidable, a prueba de corrosión. Los vasos y tubos de ensayo que se vayan a limpiar nunca deben tomar contacto directo con el fondo del tanque. Las cestas de inmersión evitan que se raye el equipamiento que se va a limpiar y el fondo del tanque. Los vasos para el lavado de piezas más pequeñas o para trabajar con soluciones agresivas encajan en las tapas perforadas.