Solución de detergente para baños de ultrasonidos
Proveedor: BRANSON
000-020-104 000-020-204 000-020-304 000-020-404
142-2619EA 16.5 EUR
142-2619 142-3006 142-3007 142-3008
Solución de detergente para baños de ultrasonidos
Soluciones de limpieza Detergentes y Limpiadores de Superficie
Detergente multiuso GP II. Elimina la suciedad general, las huellas dactilares, el polvo, las partículas de embalajes y los aceites y grasas ligeros en áreas de producción, talleres, y otros sectores de producción y de la industria ligera.
  • Detergente sin fosfatos, no cáustico y alcalino
Limpiador para joyas JC: sin fosfatos y alcalino, para la limpieza de joyas y metales nobles. Elimina la suciedad general que se produce por el uso normal, las partículas, las huellas dactilares, los aceites y el óxido. Las piedras preciosas y los metales nobles recuperan rápidamente y de manera segura su brillo original.
Eliminador de óxido OR: Mezcla agentes limpiadores y sustancias químicas ácidas, sin fosfatos. Elimina rápidamente la herrumbre y el óxido de todos los metales. Se emplea para la limpieza y la regeneración de materiales y componentes en los que hay que quitar el óxido que se ha producido debido al almacenamiento y a los procesos de montaje.
Detergente industrial IS: Detergente sin fosfatos, no cáustico y alcalino, para uso intensivo en la industria.