Conector para tubo de aluminio
Proveedor: VACUUBRAND
20662500 20662510 20662511 20662516 20662517 20662518 20662519 20662521 20662522 20662523 20662806 20662807 20662808
185-2251EA 22.7 EUR
185-2251 185-2252 189-0032 185-2253 185-2254 181-0490 185-2256 185-2257 185-2258 185-2259 181-0154 181-0491 185-0000
Conector para tubo de aluminio
Racores y conectores
Para conectar tubos flexibles a bombas de vacío.
Aluminio.
  • Montaje y desmontaje rápido y sencillo
  • Conexión segura y hermética si se utilizan con anillos de centrado y abrazaderas (opcionales)
  • Hay disponibles una gran variedad de bridas para tubos de diferente diámetro
For connecting pumps to vacuum hoses.