Anillo de centrado externo de acero inoxidable
Proveedor: VACUUBRAND GMBH + CO
20660190 20660191 20660192 20660195 20660196 20660197
185-1231EA 9.6 EUR
185-1231 185-1232 185-1233 185-1241 185-1242 185-1243
Anillo de centrado externo de acero inoxidable
Juntas Anillos de Sellado
El centrado a través de anillos de centrado exteriores se realiza en la parte exterior de la abrazadera pequeña. La junta tórica se introduce a presión en el radio.
  • Las juntas tóricas de NBR se pueden utilizar en un rango de temperaturas de -25 a +80 °C; las juntas tóricas de FPM se pueden utilizar en un rango de temperaturas de -40 a +150 °C
  • Con el centrado externo, el mismo anillo se puede utilizar para dos anchos nominales
  • No hay huecos en el lado de vacío
PBT con juntas tórica de NBR o FPM.