Anillo de centrado de acero inoxidable
Proveedor: VACUUBRAND
20660120 20660121 20660122 20660124 20660125 20660126
185-1221EA 16.3 EUR
185-1221 185-1223 185-1225 185-1222 185-1224 185-1226
Anillo de centrado de acero inoxidable
Juntas Anillos de Sellado
Acero inoxidable con junta tórica de FPM.
  • Resisten temperaturas entre −40 y +150 °C
  • También se pueden utilizar con abrazaderas en procesos con vacío
  • Junta tórica de FPM permite minimizar fugas de gas