Abrazadera para uniones de pequeño tamaño
Proveedor: VACUUBRAND
20660000 20660001 20660002 20660003 20660010 20660011 20660012
185-1111EA 20.4 EUR
185-1111 185-1112 185-1113 185-1114 185-1121 185-1122 185-1123
Abrazadera para uniones de pequeño tamaño
Abrazaderas Pinzas para uso general
Inoxidable. Para la fijación y unión a presión de juntas.
Aluminio o acero.
  • Abrazaderas de aluminio con tuerca de mariposa para uniones rápidas sin herramientas
  • Abrazaderas de acero inoxidable, montaje con llave Allen; para uso en entornos corrosivos, con fugas leves de gas y en condiciones de extrema limpieza