Cold traps with/without condensation drain
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
05355046 05355558 05355058 05355070 05355570 05355546
181-9982EA 386 EUR
181-9982 181-9981 LENZ05355058 LENZ05355070 LENZ05355570 LENZ05355546
Cold traps with/without condensation drain
Trampas de vacío
Para llenado directo de refrigerante. Diseño de doble pared que garantiza un bajo consumo de refrigerante. Incluye casquillo esmerilado estándar NS 29/32 para conexión al aparato y cono esmerilado estándar NS 29/32 para conexión a la bomba de vacío.
DURAN®, transparente. Con tapones pulidos.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima que le confiere una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura