VWR® SD 820, Bombas de vacío de membrana para química, autosecado para gases húmedos
Proveedor: VWR
VWR®
181-0094EA 1499 EUR
181-0094
VWR® SD 820, Bombas de vacío de membrana para química, autosecado para gases húmedos
Bombas Bombas de diafragma
Bombas de diafragma de funcionamiento en seco de doble cabezal con sistema de autosecado integrado. Existe una amplia variedad de aplicaciones para esta bomba en los laboratorios, especialmente siempre que se requiera vacío limpio y los gases húmedos deban bombearse fuera. Entre los ejemplos se incluye el funcionamiento de cámaras de secado al vacío (para secar o tratar al calor sustancias y componentes) o autoclaves para esterilizar instrumentos, recipientes, filtros y tejidos. Esta bomba se puede usar en una amplia variedad de aplicaciones debido a la alta resistencia de la bomba a los gases agresivos agresivos. La bomba incluye una membrana recubierta de PTFE con optimización de la tensión patentada que permite que la bomba sea más pequeña y prolonga su vida útil. El innovador sistema de autosecado permite que el líquido condensado sea expulsado de los cabezales de la bomba a alta velocidad durante la evacuación. En la cámara de vacío, el vacío se mantiene constante. El ciclo de secado se puede ajustar según las necesidades de cada proceso en concreto usando tres variables. Tras el secado, la bomba alcanza un mejor vacío y es capaz de realizar una evacuación significativamente más rápida en comparación con bombas sin sistema de secado.
  • Transferencia y evacuación sin contaminación
  • Gran compatibilidad con gases húmedos y vapores
  • Sin mantenimiento
  • Respetuosas con el medio ambiente
Velocidad de flujo a presión atmosférica.
Información de suministro: Incluye bomba de diafragma con termostato, fusible, cable de conexión con enchufe y conector de manguera con un diámetro interno de 10 mm.