Bombas de membrana
Proveedor: VACUUBRAND
20696080 696081 696082 696434 20738000 20731000 20731100 20732000 732001 20732200 20734000 734001 20736000 736001 738001 731001 731002 731102 732002 732202 734002 736002 738002 20721000 721001 721002 20730000 730002 743002 743001 741002 20741000 20743000 20744000
181-1580EA 1730 EUR
181-1580 181-1557 181-0016 181-0045 181-1082 181-1033 181-1034 181-1037 181-1038 181-1039 181-1061 181-1062 181-1065 181-1066 181-1083 181-0160 VACU731002 VACU731102 VACU732002 VACU732202 VACU734002 VACU736002 VACU738002 181-0241 181-0242 181-0243 181-0476 VACU730002 VACU743002 VACU743001 VACU741002 181-0477 181-0478 181-0437
Bombas de membrana
Bombas Bombas de diafragma
Las bombas de membrana son bombas de vacío mecánicas sin aceite. Son fáciles de manejar, no requieren agua y no generan agua residual ni eliminan aceite. Las bombas se utilizan para la evacuación o trasvase de gases en laboratorios de química o física. Tienen un amplio espectro de aplicación.
  • Disponible en aluminio o químico
  • Amplia selección de presiones finales y capacidades de bombeo, altas capacidades de volumen de bombeo incluso a bajas presiones
  • Unidad de accionamiento sin mantenimiento, construida para un fácil mantenimiento, el diafragma y las válvulas son fáciles de reemplazar
  • Muy silencioso, baja vibración
  • Vida útil optimizada de diafragmas y válvulas (normalmente más de 10000 horas de funcionamiento)
Modelo de aluminio
Las piezas en contacto con los medios son de aluminio, FPM, PE, PBT, entre otros materiales. Amplio campo de aplicación en laboratorios como por ejemplo filtración en vacío, desgasificación en vacío e impregnación en vacío y para el funcionamiento con gases no agresivos.
Válvulas de FPM de excelente duración.
Alto rendimiento gracias al gran volumen de aspiración de los cilindros, con mínimo espacio muerto.
Doble-membrana de FPM optimizada y muy flexible, con refuerzo; gran seguridad de funcionamiento y larga duración de la membrana.
Disponibles como bombas de una, dos, tres y cuatro etapas.
Estructura compacta.
Parts that come into contact with media are made from aluminium, FPM, PE or PBT or similar. Broad range of vacuum generating applications in the laboratory and in industry with non-aggressive gases, e.g. vacuum filtration, vacuum stream degassing and vacuum impregnation.
The gases and vapours that are pumped only come into contact with fluorinated plastics, with outstanding chemical resistance properties. Typical applications include, for example, pumping chemically active vapours.
Certificaciones: Aprobación ATEX: II 3G IIC T3 X Atm. interna solamente (excepto el modelo ME 4R NT).
Información de suministro: las bombas se suministran con conmutador, cable, enchufe y manual de instrucciones.