Sistemas compactos de vacío para química
Proveedor: VACUUBRAND
20733000 733002 20737000
181-1048EA 3340 EUR
181-1048 181-1049 181-1074
Sistemas compactos de vacío para química
Bombas Bombas de diafragma
Modelos PC 101 NT y PC 201 NT.
  • Vacío sin aceite a ~1,5 y ~7 mbares
  • Incluye bombas de diafragma con alta resistencia química (las piezas en contacto con los medios están fabricadas a partir de compuestos de PTFE y similares)
  • Alta capacidad de bombeo hasta con gas lastre abierto, vacío final bajo
  • Alta recuperación de solventes
  • Con manómetro control manual de la velocidad de flujo
Económicas sistemas compactos de vacío con bomba de membrana para química de dos o tres fases. La velocidad de flujo se puede regular de forma manual con un manómetro, de modo que el flujo y, por tanto, el vacío puedan ajustarse fácilmente. Estructura compacta con trampa (AK) y condensador en la salida (EK) para ofrecer versatilidad y movilidad.
Información de suministro: El producto viene con la bomba de vacío para química, trampa en la entrada, condensador de emisiones, control del flujo y manómetro.