Bombas, Sistemas de vacío, LABOPORT® SC 820 y SC 840
Proveedor: KNF
SCC820 SCC840
181-3432EA 8770 EUR
181-3432 181-3433
Bombas, Sistemas de vacío, LABOPORT® SC 820 y SC 840
Bombas Bombas de diafragma
Los sistemas modulares SC tienen una bomba de membrana resistente a sustancias químicas. Los sistemas de vacío tienen un amplio campo de aplicación en laboratorios que requieran una generación de vacío limpia y necesiten evacuar gases húmedos. Se pueden elegir bombas de vacío con diferentes vacíos finales y distintos componentes del sistema para adecuarlo a los requerimientos específicos del laboratorio.
  • esistente a las sustancias químicas. Adecuado para gases y vapores altamente agresivos o corrosivos
  • Elevada tolerancia al vapor y a la condensación
  • Recuperación controlada de disolventes por medio del condensador de alto rendimiento (en la salida)
  • Filtrado de partículas (en la entrada)
  • Regulación automática del vacío
Application: Rotary evaporation
Flow rate at atmospheric pressure
The SC systems share all of the above features, but are also equipped with an automatic vacuum regulator.
Información de suministro: El sistema de vacío SC se entrega con bomba de vacío de membrana resistente a sustancias químicas, placa de base, trampa (en la entrada), condensador (en la salida), controlador de vacío, el sistema de cables y sistema de tubos, completamente montado.