Sistema de aspiración por vacío, VACUSAFE
Proveedor: Integra
158320 158300 158310
391-2094EA 2190 EUR
391-2094 181-0271 181-0270
Sistema de aspiración por vacío, VACUSAFE
Bombas Sistemas de aspiración de vacío
Este sistema se utiliza para la aspiración, eliminación o filtrado de líquidos biológicos o químicos de forma limpia y profesional. Para ello, el compacto diseño incorpora todas las funciones necesarias. Con un único botón de funcionamiento, el dispositivo está listo para usar en todo momento.
  • El sistema de vacío está siempre listo para usar, es rápido y fácil de manejar
  • Ayuda a evitar la contaminación del laboratorio y del medio ambiente
  • Tecnología de bombeo puntera, funcionamiento ultrasilencioso
  • La bomba se apaga automáticamente cuando se consigue el