Sistemas de aspiración por vacío VACUBOY
Proveedor: Integra
155500 155510
612-0683EA 264 EUR
612-0683 612-0684
Sistemas de aspiración por vacío VACUBOY
Bombas Sistemas de aspiración de vacío
El VACUBOY de funcionamiento manual es ideal para la aspiración y eliminación controlada y segura de absolutamente todos los líquidos de cubetas, placas microtiter, tubos, placas de petri, frascos de cultivos celular, botellas Roller, bioreactores y otros recipientes de uso habitual en laboratorios. Su diseño permite utilizarlo para una gran variedad de aplicaciones, empleando numerosos adaptadores de aspiración de acero inoxdidable, pipetas Pasteur y serológicas o puntas de pipetas. Cada adaptador está diseñado especialmente para ajustarse a las dimensiones y la geometría del recipiente de vidrio o plástico correspondiente. El sistema se puede conectar a cualquier fuente de vacío disponible en el laboratorio, para mejorar su funcionamiento.
  • Manejo muy sencillo y que permite ahorrar tiempo
  • Su diseño ergonómico evita la fatiga al realizar procesos repetitivos durante los procedimientos de aspiración
  • Todas las piezas que entran en contacto con el líquido se pueden esterilizar en autoclave
  • Se puede utilizar con todas las fuentes de vacío (por ejemplo, bombas de chorro de agua, bombas de vacío externas, redes de vacío)
  • Hay disponibles una amplia gama de adaptadores monocanal o multicanal, como accesorios
VACUBOY manual:
Aparato básico con las características técnicas descriptas anteriormente, un adaptador de goma para pipetas Pasteur y un adaptador monocanal de acero inoxidable de 40 mm de longitud.
Kit VACUBOY Manual:
Contiene el aparato básico, un soporte, adaptador de goma para pipetas Pasteur, adaptador monocanal, un adaptador de 8 canales de acero inoxidable de 40 mm de longitud y un adaptador monocanal de plástico para puntas con o sin dispositivo de expulsión, respectivamente, y un adaptador de plástico de 8 canales para puntas con dispositivo de expulsión.
Includes the basic device as described above, a matching stand, rubber adapter for Pasteur pipettes, one single-channel and one 8-channel adapter, both stainless steel and 40 mm long, one single-channel plastic adapter for tips with or without an ejection mechanism, and one 8-channel plastic adapter for tips with an ejection mechanism.