Red local de vacío VACUU·LAN®
Proveedor: VACUUBRAND
20677101 20677102 20677104 20677105 20677106 20677107 20677155 20677156 20677175 20677176 20677180 20677182 20677190 20677191 20677195 20636668 20677208 20677292 20677293 22614455
181-1489EA 410 EUR
181-1489 181-1490 181-1492 181-1493 181-1494 181-1495 189-0028 181-1499 189-0029 181-1503 181-1505 181-1507 181-1509 181-1510 181-1488 181-1010 181-1019 181-1026 181-1027 181-0484
Red local de vacío VACUU·LAN®
Válvulas Válvulas de vacío
La red de vacío local VACUU LAN conecta varias estaciones de trabajo a una única bomba de vacío. Diversos modelos hacen posible conectar casi todas las aplicaciones de vacío populares, como rotavapores, concentradores de vacío, secadores de geles, hornos de secado y sistemas de filtración. Puede estar integrado en el mobiliario de laboratorios nuevos en el momento del montaje o instalarse posteriormente en laboratorios ya existentes.
  • Configuración de conexión individual, conexiones de vacío para satisfacer los requisitos de la estación de trabajo
  • Válvulas antirretorno integradas para evitar contaminaciones cruzadas, incluso con un diferencial de presión bajo
  • Generación de vacío a demanda, conexión y desconexión automáticas de la bomba de vacío
  • Diseño flexible, fácilmente adaptado a cambios en los requisitos o en la conexión del vacío
  • Diseño práctico, instalación integrada (canalización de la instalación) o empotrada
Módulos VACUU·LAN VCL: Los módulos están completamente ensamblados o preensamblados y listos para conectar. Los diferentes elementos de conexión permiten la instalación integrada en el mobiliario de laboratorios recién planificados, posterior instalación en laboratorios existentes o reforma de redes antiguas existentes. Cada módulo VCL consta de un elemento de conexión y un elemento de controll.
Elementos de conexión: Los elementos de conexión se utilizan para el montaje colgado o empotrado en la pared y constituyen los elementos de conexión entre la red de vacío y el conector de vacío. La selección del elemento de conexión depende de si la red de vacío se va a instalar en laboratorios existentes o se va a integrar en el mobiliario de laboratorios recién planificados.
Elemento de conexión, A1: Para el montaje en superficie de tubos de vacío sobre la pared o el mobiliario de laboratorio. Suele ser útil si un laboratorio se va a amueblar con posterioridad.
Elemento de conexión, A5: Para la instalación oculta de los tubos de vacío en el mobiliario del laboratorio. Montaje frontal.
Elemento de conexión, A2: Para la reforma de redes antiguas existentes. Se monta en las partes posteriores de paneles, muros traseros del mobiliario y similares.
Elemento de conexión, A3: Para la reforma de redes antiguas existentes. Se atornilla en las mangas de conexión existentes.
Functional elements:
Módulo de control manual, VCL 01: Con diafragma de ajuste de flujo para la apertura y cierre del tubo de vacío y ajuste fino de la capacidad de succión.
Módulo de control manual, VCL 02: Con diafragma de ajuste de flujo para un ajuste fino de la capacidad de succión, combinado con una válvula esférica para la apertura y cierre rápidos del tubo de vacío; el ajuste fino se conserva.
Módulo de desconexión, VCL K: Con válvula esférica para la apertura y cierre del tubo de vacío.
Módulo de extracción de control manual, VCL AR: Consta de una unidad de control manual y una conexión de vacío independiente para la instalación en extractores.
Módulo de extracción de control automático, VCL AE: Consta de una unidad de control automático con una conexión de vacío independiente para la instalación en extractores y una conexión del indicador para la conexión del controlador de vacío CVC 2" o VNC 1.
Módulo de control automático, VCL-B 10: VACU con elemento de conexión A1, M35, para instalación en la pared, que comprende A1, B1, C3.
Módulo de control automático, VCL-B 11: VACU con elemento de conexión A5, M35×1.5, que comprende A5, B1, C3.
Módulo de ajuste/desconexión/indicador, VCL RKM: Al igual que VCL 02, también se suministra con un indicador de vacío Bourdon como pantalla de vacío para una rápida lectura y detección de tendencias.
Functional element, C3B: Válvula solenoide en tubo de succión, rosca M35 x 1,5.
The connecting elements are used for mounting on or in the wall and form the connecting element between the vacuum network and the vacuum connector. The selection of the connecting element depends on whether the vacuum network is to be installed in existing laboratories or integrated into newly planned laboratory furniture.