Baños de ebullición, SBB serie Aqua Plus
Proveedor: GRANT INSTRUMENTS
SBBAQUA12PLUS SBBAQUA26PLUS SBBAQUA5PLUS
462-0166EA 1412 EUR
462-0166 462-0170 462-0171
Baños de ebullición, SBB serie Aqua Plus
Baños Baños de ebullición
Los baños de ebullición están diseñados para un funcionamiento continuo a 100 °C. Disponen de un depósito de acero inoxidable en una carcasa exterior, control analógico mediante un simple dial para una sencilla configuración de la temperatura. Estos baños cuentan con dos interruptores de sobrecalentamiento de seguridad fijos que el usuario puede reiniciar.
  • El regulador de energía puede ajustarse para garantizar una ebullición constante, evitando el vapor excesivo o las salpicaduras
  • El dispositivo de nivel constante mantiene el nivel de líquido requerido, evitando la necesidad de monitorizar y rellenar el baño
  • El calentador y los sensores de temperatura se montan en la base del depósito, se encuentran protegidos por una bandeja perforada que confiere un mayor espacio útil
  • Diseño robusto, duradero y resistente a la corrosión
  • Nuevo y moderno diseño
Required accessories must be ordered separately, see SUB Aqua Plus baths entry.
Información para pedidos: Los accesorios necesarios se deben solicitar por separado; consulte la entrada de los baños SUB Aqua Pro.
Información de suministro: Se suministra con tapa de policarbonato, pero sin anillos.
Precaución: ** Required if flat-bottomed flasks are to be placed directly onto the base of the bath and to allow better convection in the bath.