Baños de agitación, SW22 y SW23
Proveedor: JULABO GmbH
9550322 9550323 95503233S3036
462-4102EA 3105 EUR
462-4102 462-4104 JULA95503233S3036
Baños de agitación, SW22 y SW23
Baños Baños con agitación
Baños de agua con agitación, de acero inoxidable, aptos para un funcionamiento continuo sin supervisión. Con display luminoso de varias pantallas que muestra hasta 6 valores de temperatura y puede leerse a distancia. Tecnología de microprocesador avanzada con control de temperatura PID, evita sobrecalentamientos y proporciona gran estabilidad de temperatura. Las muestras más sensibles están bien protegidas: apenas se alcancen los límites de temperatura máximo o mínimo, suena una alarma intermitente. Si el volumen de líquido en el baño alcanza un valor mínimo, la unidad se apaga completamente y suena una alarma contínua.
  • Temporizador electrónico permite establecer tiempos de funcionamiento desde 1 min. a 9:59 horas
  • Bandeja de agitación desmontable que previene el contacto directo con el líquido del baño
  • Interfaz RS232 que permite la comunicación en línea con el PC; software de control de temperatura EasyTemp disponible sin cargo
  • Protección frente al funcionamiento en seco / temperatura de seguridad fija en 130 °C
Información para pedidos: se entrega sin bandejas, soportes, ni tapa. Solicite los accesorios necesarios por separado.