Sistema de purificación de agua, Simplicity®
Proveedor: Merck
SIMSV00SZ SIMSV00FR SIMS000UK SIMSV00UK SIMS000BE SIMS000GE SIMS000FR SIMSV00BE SIMSV00SP SIMS000SZ SIMS000EU SIMSV00EU SIMS000IT SIMSV00IT SIMS000SP SIMSV00GE
171-0306EA 5360 EUR
171-0306 171-0765 171-0275 171-0749 171-0762 171-0298 171-0748 171-0764 171-0305 171-0301 171-0297 171-0302 171-0299 171-0304 171-0300 171-0303
Sistema de purificación de agua, Simplicity®
Purificación de agua Sistemas de agua pura y ultra pura
El sistema de purificación de agua portátil Simplicity® se puede colocar en cualquier lugar de su laboratorio. No necesita una instalación especial ni conexión de alimentación de agua, y permite obtener agua ultrapura a partir de agua pretratada (sistema Elix®, agua de ósmosis inversa, destilada o desionizada) siempre que se necesite. El sistema Simplicity® es una alternativa económica para los laboratorios que utilizan agua embotellada. El agua ultrapura Simplicity® se puede producir y utilizar en el momento, y no está sometida a la degradación y contaminación que afecta al agua embotellada. La pantalla de gráficos en color del sistema Simplicity® presenta un funcionamiento intuitivo y permite al usuario visualizar todos los parámetros del sistema al instante, tanto si desea conocer la calidad del agua o el nivel del depósito, como si se requiere la sustitución del paquete. Agua ultrapura de tipo I para usuarios que necesitan menos de 5 L al día.
  • Cuando se producen pausas en la recogida, la recirculación automática garantiza la calidad constante del agua
  • Fácil instalación: el usuario solo debe enchufarlo, conectar el cartucho SimpliPak® y rellenar el depósito extraíble con agua pretratada
  • Pantalla fácil de usar
  • El sistema toma el agua de un depósito extraíble integrado que se puede rellenar
  • El mantenimiento se reduce a un único cambio del cartucho una o dos veces al año, en función del valor de resistencia que se muestra para el agua ultrapura producida; además, el módulo de tratamiento y el filtro se pueden sustituir sin necesidad de utilizar herramientas
El sistema Simplicity® UV incorpora una lámpara UV integrada de doble longitud de onda (185 y 254 nm) que reduce la contaminación orgánica del agua ultrapura a <5 ppb, lo que lo hace perfecto para las aplicaciones sensibles como los análisis TOC, HPLC o CG.
Fuente de alimentación: 100 - 230 V/50 - 60 Hz.
Fuente de alimentación: 100 - 230 V, 50 - 60 Hz
Información para pedidos: SimpliPak® debe añadirse con un filtro final Millipak® o BioPak®.
Precaución: * with BioPak® ultrafiltration cartridge as final polisher.