Sistemas de purificación de agua, Direct-Q® 3
Proveedor: Merck
ZRQS0P3FR ZRQS0P3BE ZRQS0P3EU ZRQS0P3GE ZRQS0P3IT ZRQS0P3SZ ZRQS0P3DK ZRQSVP3EU ZRQSVP3FR ZRQSVP3GE ZRQSVP3IT ZRQSVP3SP ZRQSVP3BE ZRQSVP3UK ZRQS0R3UK ZRQSVP3SZ ZRQS0R3BE ZRQSVP3DK ZRQS0P3UK ZRQS0R3DK ZRQS0R3EU ZRQS0R3FR ZRQS0R3GE ZRQS0R3IT ZRQS0R3SP ZRQS0R3SZ ZRQSVR3UK ZRQSVR3BE ZRQSVR3DK ZRQSVR3EU ZRQSVR3FR ZRQSVR3GE ZRQSVR3IT ZRQSVR3SP ZRQSVR3SZ
171-0151EA 4270 EUR
171-0151 171-0094 171-0324 171-0152 171-0325 171-0153 171-0776 171-0327 171-0155 171-0156 171-0328 171-0329 171-0089 171-0754 171-0785 171-0157 171-0777 171-0786 171-0154 171-0778 171-0779 171-0780 171-0781 171-0782 171-0783 171-0784 171-0817 171-0809 171-0810 171-0811 171-0812 171-0813 171-0814 171-0815 171-0816
Sistemas de purificación de agua, Direct-Q® 3
Purificación de agua Sistemas de agua pura y ultra pura
Los sistemas Direct-Q® 3 se han diseñado para un uso sencillo e inmediato. El agua de tipo I ultrapura sirve para preparar tampones para cromatografía líquida y experimentos bioquímicos, así como para procedimientos analíticos como la espectrofotometría o la espectroscopía. Para las aplicaciones que requieren valores muy bajos de impurezas orgánicas, el sistema Direct-Q® 3 UV posee una lámpara UV con dos longitudes de onda con el fin de producir agua con un contenido TOC < 5 ppb, que resulta útil para análisis por HPLC, GC, ILC y TOC. Con el cartucho BioPak™ como filtro final, los sistemas Direct-Q® 3 producen agua apirógena y sin ARNasa a una velocidad de flujo de 0,2 L/min. Los sistemas Direct-Q® 3 son ideales para laboratorios que no pueden acceder fácilmente a agua pretratada y necesitan entre 5 y 10 l de agua ultrapura al día.
Para la producción de agua de tipo I y tipo III.
  • An integral timer makes it possible to dispense Type I water for a specified time period; the system switches off automatically when the set time has elapsed
  • An alarm is triggered when there is a sudden drop in the quality of the product water
  • Water quality parameters (resistivity or conductivity, temperature) are shown on a colour display
  • Maintenance consists of a simple pack replacement once or twice a year
  • Integrated, compact 6 litre reservoir for Type II water - connection to a 30 or 60 litre reservoir is possible for higher daily needs
  • Units can be bench or wall mounted (wall mount bracket required)
El dispensador remoto versátil de los sistemas ayuda al usuario a concentrarse en su trabajo al proporcionar agua ultrapura donde sea necesario. El dispensador remoto se puede colocar a una distancia de hasta dos metros del sistema Direct-Q® y está disponible en modelos independientes o instalados en la pared. Alternativamente, los sistemas de la gama Direct-Q® están disponibles con un dispensador integrado para usar sobre la mesa de trabajo.
Calidad del agua del producto pura (Tipo III) (en condiciones normales de funcionamiento):
Rechazo iónico >96%
Rechazo orgánico para MW>200>99%
Eliminación de bacterias y partículas >99%
Información para pedidos: Se debe pedir junto con la unidad un filtro de ventilación del tanque, un filtro SmartPak™ DQ3 y un filtro final Millipak® o BioPak®.
Precaución: *Agua purificada tipo I.