VWR®, Pesas en bloque, Clase M1
Proveedor: VWR Collection
611-8298EA 74.9 EUR
611-8298 611-8299 611-8300 611-8323 611-8324 611-8325 611-8326 611-8327
VWR®, Pesas en bloque, Clase M1
Pesas Pesas de calibración
Pesas rectangulares fabricadas en hierro fundido (densidad 7,2 g/cm³).
  • La identificación única e indeleble garantiza la trazabilidad
Colour: Grey.
Conforms to OILM, COFRAC accredited
Certificaciones: Conforme con la OILM, acreditado según COFRAC.
Envase: Block weights are supplied with cardboard packaging to protect the weights during transportation.