(±)-Canfeno (Mezcla de isómeros) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20254.0100 8.20254.1000
8.20254.0100EA 39.6 EUR
8.20254.0100 8.20254.1000
(±)-Canfeno (Mezcla de isómeros) para síntesis, Sigma-Aldrich®
(±)-Canfeno
Formula: C₁₀H₁₆
Pto. Ebullición: 158…159 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 48…52 °C
Densidad: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066603
Núm. CAS: 79-92-5
EINECS: 201-234-8
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay isomers (GC, area%) ≥ 90.0 % (a/a)
Assay (GC, Tricyclene) ≤ 10.0 % (a/a)
Identity (IR) passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt. 158 - 159 °C (1013 hPa)
The product consists as a mixture of isomers >80,0 % camphene and >17,0 % fenchene. 3.99 hPa (20 °C)
Flash Point 26 °C
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 (H2O, 22 °C) (saturated aqueous solution)
Ignition Point 265 °C