L(-)-Menthol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(1R)-(-)-Menthol, (1α,2β,4β)-(-)-2-Hidroxi-1-isopropil-4-metilciclohexano, (1S,2R,4R)-(-)-2-Hidroxi-1-isopropil-4-metilciclohexano
A10474.0B
A10474.18
A10474.30
A10474.0BEA
308
EUR
A10474.0B
A10474.18
A10474.30
L(-)-Menthol ≥99%
L(-)-Menthol
Purity: 99%
CAS No.: 2216-51-5
Molecular Formula: C10H20O
Formula Weight: 156.27
Flash Point: 93°(199°F)
Melting Point: 42-45°
Boiling Point: 212-216°
Beilstein Reference: 1902293
Merck Reference: 14,5837
Optical Rotation: -50° (c=10 in ethanol)
MDL No.: MFCD00062979
Formula:
C₁₀H₂₀O MW: 156.27 g/mol Pto. Ebullición: 212…216 °C Pto. de fusión: 42…45 °C Densidad: 0.89 Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00062979 Núm. CAS: 2216-51-5 EINECS: 218-690-9 Índice Merck: 13,05861 |