L(-)-Menthol 99.5%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (1R)-(-)-Menthol, (1α,2β,4β)-(-)-2-Hidroxi-1-isopropil-4-metilciclohexano, (1S,2R,4R)-(-)-2-Hidroxi-1-isopropil-4-metilciclohexano
125401000 125405000 125400050 125400025
ACRO125401000EA 64.7 EUR
ACRO125401000 ACRO125405000 ACRO125400050 ACRO125400025
L(-)-Menthol 99.5%
L(-)-Menthol
Formula: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Pto. Ebullición: 212 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 41…43 °C
Densidad: 0,89 g/cm³
Pto. de inflamación: 94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062979
Núm. CAS: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Índice Merck: 13,05861
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Crystals or crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.4 %
Specific optical rotation -48° to -51° (20°C, 589 nm) (c=10, EtOH)