L(-)-Menthol, cristalizado, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atención
Sinónimos: (1R)-(-)-Menthol, (1α,2β,4β)-(-)-2-Hidroxi-1-isopropil-4-metilciclohexano, (1S,2R,4R)-(-)-2-Hidroxi-1-isopropil-4-metilciclohexano
1.05995.1000 1.05995.9025
1.05995.1000EA 433 EUR
1.05995.1000 1.05995.9025
L(-)-Menthol, cristalizado, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
L(-)-Menthol
Formula: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Pto. Ebullición: 212 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 41…44 °C
Densidad: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062979
Núm. CAS: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Índice Merck: 13,05861