(±)-Canfeno (sum of camphene + fenchene), tech. (sum of camphene + fenchene)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Camphene, (±)-2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, (±)-3,3-Dimethyl-2-methylennorcamphane
A18040.30 A18040.18 A18040.0B
A18040.30EA 74.2 EUR
A18040.30 A18040.18 A18040.0B
(±)-Canfeno (sum of camphene + fenchene), tech. (sum of camphene + fenchene)
(±)-Canfeno
CAS No.: 5794-04-7 Molecular Formula: C10H16 Formula Weight: 136.24 Flash Point: 34°(94°F) Melting Point: ca 35° Boiling Point: 159-160° Merck Reference: 14,1730 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00066603
Formula: C₁₀H₁₆
MW: 136.24 g/mol
Pto. Ebullición: 159…160 °C
Pto. de fusión: 42…45 °C
Densidad: 0.850
Pto. de inflamación: 34 °C (94 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066603
Núm. CAS: 79-92-5
EINECS: 201-234-8
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 14,1730