Carbolfucsina, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-[(4-Amino-m-tolil)(4-iminociclohexa-2,5-dien-1-iliden)metil]-o-toluidina, clorhidrato
195790050
195790250
195791000
ACRO195790050EA
52.5
EUR
ACRO195790050
ACRO195790250
ACRO195791000
Carbolfucsina, puro
Carbolfucsina
Formula:
C₂₁H₂₂ClN₃ MW: 351.88 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00143923 Núm. CAS: 4197-24-4 EINECS: 224-086-6 UN: 2923 ADR: 8 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Dark green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
UV Lambda max | (in water) about 542 nm |
Suitability | (for microscopy) Passes test |