(+)-Cinconina ≥98% cont. up to 3% quinidine/dihydroquinidine and 3% quinine/dihydroquinine
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cinchonine, (S)-Quinolin-4-yl((1S,2R,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol
A17523.14
A17523.22
A17523.14EA
52.1
EUR
A17523.14
A17523.22
(+)-Cinconina ≥98% cont. up to 3% quinidine/dihydroquinidine and 3% quinine/dihydroquinine
(+)-Cinconina
Purity: 98+%
CAS No.: 118-10-5
Molecular Formula: C19H22N2O
Formula Weight: 294.39
Melting Point: 253-258°
Beilstein Reference: 89689
Merck Reference: 14,2287
Optical Rotation: +225° (c=0.5 in ethanol)
MDL No.: MFCD00064372
Formula:
C₁₉H₂₂N₂O MW: 294.4 g/mol Pto. de fusión: 253…258 °C Densidad: 1.2 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064372 Núm. CAS: 118-10-5 EINECS: 204-234-6 Índice Merck: 13,02308 |