(+)-Cinconina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cinchonine, (S)-Quinolin-4-yl((1S,2R,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol
227810250 227811000 227815000
ACRO227810250EA 55.9 EUR
ACRO227810250 ACRO227811000 ACRO227815000
(+)-Cinconina 99%
(+)-Cinconina
Formula: C₁₉H₂₂N₂O
MW: 294.4 g/mol
Pto. de fusión: 255…265 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064372
Núm. CAS: 118-10-5
EINECS: 204-234-6
Índice Merck: 13,02308
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 255 to 265 °C
Loss on drying ≤1.0 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation +251° to +269° (20 °C, 589 nm) (c=2, 0.2M HCl)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Other alkaloids ≤3 % (HPLC) Quinine + hydroquinine