(+)-Cinconina, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02506.0025 8.02506.0100
8.02506.0025EA 73.7 EUR
8.02506.0025 8.02506.0100
(+)-Cinconina, Sigma-Aldrich®
(+)-Cinconina
Formula: C₁₉H₂₂N₂O
Pto. de fusión: 261…264 °C
Densidad: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064372
Núm. CAS: 118-10-5
EINECS: 204-234-6
Índice Merck: 13,02308
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.25 g/l (20 °C)
Melting Point 258 - 264 °C
Molar Mass 294.40 g/mol
Bulk Density 130 kg/m3
pH 9.0 (0.25 g/l, H2O, 20 °C) (as aqueous solution)