(-)-Cinconidina 99% (total base) may cont. up to 5% quinine
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (8α,9R)-Cinchonan-9-ol
A18796.14 A18796.22
A18796.14EA 77.2 EUR
A18796.14 A18796.22
(-)-Cinconidina 99% (total base) may cont. up to 5% quinine
(-)-Cinconidina
Purity: 99% CAS No.: 485-71-2 Molecular Formula: C19H22N2O Formula Weight: 294.39 Melting Point: 201-206° Beilstein Reference: 89690 Merck Reference: 14,2286 Optical Rotation: -109° (c=0.5 in ethanol) MDL No.: MFCD00006783
Formula: C₁₉H₂₂N₂O
MW: 294,4 g/mol
Pto. Ebullición: 465 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 201…206 °C
Densidad: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006783
Núm. CAS: 485-71-2
EINECS: 207-622-3
Índice Merck: 14,2286