(-)-Cinconidina 98.5-101% (dry basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
110330250
110331000
ACRO110330250EA
83.2
EUR
ACRO110330250
ACRO110331000
(-)-Cinconidina 98.5-101% (dry basis)
(-)-Cinconidina
Formula:
C₁₉H₂₂N₂O Pto. Ebullición: 465 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 200…203 °C Densidad: 1,22 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00006783 Núm. CAS: 485-71-2 EINECS: 207-622-3 Índice Merck: 13,02307 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥200 °C |
Loss on drying | ≤1 % (105 °C) |
Specific optical rotation | -105° to -115° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH) (on dried substance) |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.0 % (On dried substance) |