(-)-Quinina, anhidro 99% (total base) may cont. up to 5% dihydroquinine
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A10459.09 A10459.18 A10459.30
A10459.09EA 48.4 EUR
A10459.09 A10459.18 A10459.30
(-)-Quinina, anhidro 99% (total base) may cont. up to 5% dihydroquinine
(-)-Quinina
Purity: 99% CAS No.: 130-95-0 Molecular Formula: C20H24N2O2 Formula Weight: 324.42 Melting Point: ca 177° dec. Beilstein Reference: 91867 Merck Reference: 14,8061 Optical Rotation: -166° (c=1 in ethanol) MDL No.: MFCD00198096
Formula: C₂₀H₂₄N₂O₂
Pto. de fusión: ∼ 177 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00198096
Núm. CAS: 130-95-0
EINECS: 205-003-2
Índice Merck: 14,8061