(-)-Quinina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (R)-[(2S,4S,5R)-1-Aza-5-vinylbicyclo[2.2.2]oct-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol, Quinine, (R)-(6-methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol
Q0028-25G Q0028-100G
TCIAQ0028-25GEA 56 EUR
TCIAQ0028-25G TCIAQ0028-100G
(-)-Quinina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(-)-Quinina
Formula: C₂₀H₂₄N₂O₂
MW: 324.42 g/mol
Pto. de fusión: 176
Número MDL: MFCD00198096
Núm. CAS: 130-95-0
EINECS: 205-003-2
Índice Merck: 14,08061
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1862e14275fd2e1c20e8b391d12ec26627315de8&vid=1862e14275fd2e1c20e8b391d12ec26627315de8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 179.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -160 to -170 deg (C=2, EtOH)