Sulfato de quinina dihidrato 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
163710100 163710500
ACRO163710100EA 71.6 EUR
ACRO163710100 ACRO163710500
Sulfato de quinina dihidrato 99+%
Sulfato de quinina dihidrato
Formula: C₄₀H₅₀N₄O₈S·2H₂O
Pto. de fusión: 233…235 °C
Densidad: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150790
Núm. CAS: 6119-70-6
EINECS: 212-359-2
Índice Merck: 12,03822
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Water 4.0 to 5.5 % (K.F.)
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation -235° to -245° (20°C, 589 nm) (c=2, 0.1N HCl) (on anhydrous basis)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (On anhydrous basis)