(-)-Quinina clorhidrato dihidrato 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Quinine hydrochloride dihydrate, Quinine monohydrochloride dihydrate, (R)-(6-Methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol hydrochloride dihydrate
163720250 163720050 163721000
ACRO163720250EA 90.8 EUR
ACRO163720250 ACRO163720050 ACRO163721000
(-)-Quinina clorhidrato dihidrato 99%
(-)-Quinina clorhidrato dihidrato
Formula: C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O
MW: 396,91 g/mol
Pto. de fusión: 115…116 °C (desc.)
Pto. de inflamación: 122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151248
Núm. CAS: 6119-47-7
EINECS: 205-001-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 6 % to 10 % (1 g, 105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation -245° to -258° (20°C, 589 nm) (c=2, 0.1 M HCl) (on dried substance)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm