(-)-Quinina clorhidrato dihidrato, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Quinine hydrochloride dihydrate, Quinine monohydrochloride dihydrate, (R)-(6-Methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol hydrochloride dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22194.0025 8.22194.0100
8.22194.0025EA 73.5 EUR
8.22194.0025 8.22194.0100
(-)-Quinina clorhidrato dihidrato, Sigma-Aldrich®
(-)-Quinina clorhidrato dihidrato
Formula: C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O
Pto. de fusión: 158…160 °C
Pto. de inflamación: 122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151248
Núm. CAS: 6119-47-7
EINECS: 205-001-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 62.5 g/l (20 °C)
Melting Point 115 °C (decomposition)
Molar Mass 396.91 g/mol
Bulk Density 310 kg/m3
Flash Point 122 °C
pH 6.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)