Antimonio (III) potasio oxitartrato trihidrato 99,0-103,0 ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(R,R)-(+)-Tartrato de antimonio y potasio trihidrato, Antimonio potasio L(+)-tartrato trihidrato, Antimonio (III) potasio oxitartrato trihidrato, L(+)-Tartrato de antimonio y potasio trihidrato
40619.22
40619.36
40619.14
40619.22EA
74.5
EUR
40619.22
40619.36
40619.14
Antimonio (III) potasio oxitartrato trihidrato 99,0-103,0 ACS
Antimonio (III) potasio oxitartrato trihidrato
Purity: 99.0-103.0%
CAS No.: 28300-74-5
Molecular Formula: C8H4K2O12Sb2.3H2O
Formula Weight: 667.87 (613.82anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.6
Appearance: White
Odour: Unpleasant
Merck Reference: 14,700
UN No.: 1551
MDL No.: MFCD00148863
Formula:
C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O MW: 667.88 g/mol Pto. de fusión: 100 Densidad: 2.6 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00148863 Núm. CAS: 28300-74-5 EINECS: 229-436-1 UN: 1551 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,700 |