Antimonio (III) potasio oxitartrato trihidrato 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (R,R)-(+)-Tartrato de antimonio y potasio trihidrato, Antimonio potasio L(+)-tartrato trihidrato, Antimonio (III) potasio oxitartrato trihidrato, L(+)-Tartrato de antimonio y potasio trihidrato
223801000 223805000 223800025
ACRO223801000EA 49 EUR
ACRO223801000 ACRO223805000 ACRO223800025
Antimonio (III) potasio oxitartrato trihidrato 99+%
Antimonio (III) potasio oxitartrato trihidrato
Formula: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O
MW: 667.88 g/mol
Pto. de fusión: 100
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167056
Núm. CAS: 28300-74-5
EINECS: 229-436-1
UN: 1551
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,00706
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤2.7 % (105°C)