Antimonio (III) potasio oxitartrato hidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
L(+)-Tartrato de antimonio y potasio hidrato, (R,R)-(+)-Tartrato de antimonio y potasio hidrato, Antimonio potasio L(+)-tartrato hidrato
A10889.22
A10889.0E
A10889.36
A10889.22EA
39.4
EUR
A10889.22
A10889.0E
A10889.36
Antimonio (III) potasio oxitartrato hidrato ≥98%
Antimonio (III) potasio oxitartrato hidrato
Purity: 98%
CAS No.: 331753-56-1
Molecular Formula: C8H4K2O12Sb2.xH2O
Formula Weight: 613.82(anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.607
Appearance: White
UN No.: 1551
MDL No.: MFCD00148863
Formula:
C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·H₂O Densidad: 2,607 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00148863 Núm. CAS: 331753-56-1 EINECS: 234-293-3 UN: 1551 ADR: 6.1,III |