2,6-Diclorofenolindofenol, sal sódica hidrato, BioReagent Vitamin C_determination, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: 4-(3,5-Dicloro-4-óxociclohexa-2,5-dienilidenamino)fenóxido de sodio hidrato
D1878-25G D1878-5G
D1878-25GEA 337 EUR
D1878-25G D1878-5G
2,6-Diclorofenolindofenol, sal sódica hidrato, BioReagent Vitamin C_determination, Sigma-Aldrich®
2,6-Diclorofenolindofenol, sal sódica hidrato
2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate is a blue redox dye.
Formula: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·xH₂O
MW: 290.08 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: > 300 °C
Número MDL: MFCD00150014
Núm. CAS: 266615-56-8
EINECS: 210-640-4