2,6-Diclorofenolindofenol, sal sódica ≥97.0% (by argentometric analysis, on dry substance), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
|
Sinónimos:
4-(3,5-Dicloro-4-óxociclohexa-2,5-dienilidenamino)fenóxido de sodio
36180-1G
36180-5G
36180-1GEA
0
EUR
36180-1G
36180-5G
2,6-Diclorofenolindofenol, sal sódica ≥97.0% (by argentometric analysis, on dry substance), Fluka™
2,6-Diclorofenolindofenol, sal sódica
Formula:
C₁₂H₆Cl₂NNaO₂ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Núm. CAS:
620-45-1 EINECS: 210-640-4 Índice Merck: 13,03093 |
Resultados test especificaciones
assay (HPLC) | Min. 99 % |
measurement uncertainty | effective % |
identity (NMR) | complying |
melting range | 124 - 127 °C |
Identity (IR) | complying |
water (Karl Fischer) | Max. 5 % |