2,6-Diclorofenolindofenol, sal sódica dihidrato ≥98% (dry basis), GR para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: 4-(3,5-Dicloro-4-óxociclohexa-2,5-dienilidenamino)fenóxido de sodio hidrato
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03028.0005 1.03028.0025
1.03028.0005EA 276 EUR
1.03028.0005 1.03028.0025
2,6-Diclorofenolindofenol, sal sódica dihidrato ≥98% (dry basis), GR para análisis, Supelco®
2,6-Diclorofenolindofenol, sal sódica hidrato
For analysis for the determination of ascorbic acid
Formula: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·2H₂O
Pto. de fusión: ? 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150015
Núm. CAS: 620-45-1
EINECS: 210-640-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 326.11 g/mol
Bulk Density 320 kg/m3