ω-Cloro-3,4-dihidroxiacetofenona ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Cloro-3',4'-dihidroxiacetofenona, α-Cloro-3,4-dihidroxiacetofenona
B23496.14
B23496.22
B23496.36
B23496.14EA
92.4
EUR
B23496.14
B23496.22
B23496.36
ω-Cloro-3,4-dihidroxiacetofenona ≥97%
ω-Cloro-3,4-dihidroxiacetofenona
Purity: 97%
CAS No.: 99-40-1
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.59
Melting Point: 172-176°
Beilstein Reference: 2092660
Formula:
C₈H₇ClO₃ MW: 186,59 g/mol Pto. de fusión: 172…176 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002200 Núm. CAS: 99-40-1 EINECS: 202-754-8 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)