2,4-Bis(2,4-diamino-5-metil-1-bencenazo)tolueno, clorhidrato, black powder C.I. 21010
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: C.I. 21010
0215485850 0215485880
ICNA0215485850EA 42.5 EUR
ICNA0215485850 ICNA0215485880
2,4-Bis(2,4-diamino-5-metil-1-bencenazo)tolueno, clorhidrato, black powder C.I. 21010
2,4-Bis(2,4-diamino-5-metil-1-bencenazo)tolueno, clorhidrato
Bismarck Brown R is used in a modified Coomasie blue staining procedure.
Formula: C₂₁H₂₄N₈·2HCl
Pto. de fusión: 222 °C (dec., lit.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036386
Núm. CAS: 5421-66-9
EINECS: 213-888-1