1,3-Bis(2,3-diaminofenilazo)benceno, clorhidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 4,4'-[1,3-Fenilenbis(azo)]bisbenceno-1,3-diamina, clorhidrato
A16674.14 A16674.22
A16674.14EA 40 EUR
A16674.14 A16674.22
1,3-Bis(2,3-diaminofenilazo)benceno, clorhidrato
1,3-Bis(2,3-diaminofenilazo)benceno, clorhidrato
CAS No.: 10114-58-6 Molecular Formula: C18H18N8.2HCl Formula Weight: 419.32 Odour: Odourless Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,1253 MDL No.: MFCD00012977
Plasma stain for mucins, cartilage and goblet cells
Formula: C₁₈H₁₈N8·2HCl
MW: 419.32 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012977
Núm. CAS: 10114-58-6
EINECS: 233-314-3
Índice Merck: 12,01294