1,3-Bis(2,3-diaminofenilazo)benceno, clorhidrato, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Sinónimos: 4,4'-[1,3-Fenilenbis(azo)]bisbenceno-1,3-diamina, clorhidrato
M-Clarity™ quality level = MQ100
861111-100G 861111-25G
861111-100GEA 133 EUR
861111-100G 861111-25G
1,3-Bis(2,3-diaminofenilazo)benceno, clorhidrato, Sigma-Aldrich®
1,3-Bis(2,3-diaminofenilazo)benceno, clorhidrato
Formula: C₁₈H₁₈N8·2HCl
MW: 419,32 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012977
Núm. CAS: 10114-58-6
EINECS: 233-314-3
Índice Merck: 12,01294
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=277f38540157ea9c963d70dc2ceba7f9b8c2d493&vid=2415bd239294426b569d2b27ce4c8e9c3bdb4afc&prid=web&clid=SAPDAM