Sodio docusato ≥96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dioctyl sulphosuccinate sodium salt, Dioctyl sulphosuccinate, sodium salt, Sodium dioctyl sulphosuccinate, Sodium 1,4-bis((2-ethylhexyl)oxy)-1,4-dioxobutane-2-sulphonate, bis(2-Ethylhexyl) sodium sulphosuccinate
44203.22
44203.36
44203.22EA
38.9
EUR
44203.22
44203.36
Sodio docusato ≥96%
Sodio docusato
Purity: 96%
CAS No.: 577-11-7
Molecular Formula: C20H37NaO7S
Formula Weight: 444.55
Physical Form: Solid
Density: 1.1
Melting Point: 153-157°
Solubility: Soluble in water, acetone, alcohol
Merck Reference: 14,3401
MDL No.: MFCD00012455
Wetting and solubilizing agent
Formula:
C₂₀H₃₇NaO₇S Pto. Ebullición: ∼180 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 153…157 °C Densidad: 1,1 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012455 Núm. CAS: 577-11-7 EINECS: 209-406-4 Índice Merck: 14,3401 |