4'-Cloro-2'-hidroxiacetofenona ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(4-Cloro-2-hidroxifenil)etan-1-ona
H27309.18
H27309.09
H27309.18EA
339
EUR
H27309.18
H27309.09
4'-Cloro-2'-hidroxiacetofenona ≥97%
4'-Cloro-2'-hidroxiacetofenona
Purity: 97%
CAS No.: 6921-66-0
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 27-30°
MDL No.: MFCD00238557
Formula:
C₈H₇ClO₂ MW: 170,6 g/mol Pto. de fusión: 27…30 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00238557 Núm. CAS: 6921-66-0 |